Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
theophylline
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
InChI key
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Teofilina
- Aminofilina
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family theophylline | API family theophylline | API family - | API family theophylline |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z teofiliną
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?