Wybierz wielkość
363,00 zł
952,50 zł
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
2-Naphthoyl chloride, 98%
InChI key
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2c1
assay
98%
form
solid
bp
160-162 °C/11 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 70448 | 299693 | 234435 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| mp 50-52 °C (lit.) | mp 120-122 °C (lit.), 121-123 °C | mp - | mp 239-243 °C (dec.) (lit.) |
| bp 160-162 °C/11 mmHg (lit.) | bp 285-286 °C (lit.) | bp 166 °C/18 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group acyl chloride | functional group - | functional group acyl chloride | functional group - |
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?