Merck
251844
2-Bromophenyl isocyanate
97%
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5838 (lit.)
bp
56-58 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
GOOVAYJIVMBWPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Izocyjanian 2-bromofenylu został wykorzystany w syntezie:
  • α-cyklodekstryny uzupełniającej rozmiar [3] rotaksanu z osią alkilenową[1]
  • dihydroindolowych pochodnych mocznika[2]
  • 3-karboksyamid podstawiony difenylomocznikiem[3]
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Jin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(17), 4375-4378 (2004-09-11)
A series of 3-substituted N,N'-diarylureas was prepared and the structure-activity relationship relative to CXCR2 receptor affinity as well as their pharmacokinetic properties were examined. In vitro microsomal metabolism studies indicated that the lower clearance rates of the 3-sulfonamido-substituted compounds were
Harshad K Rami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(12), 3287-3291 (2006-04-04)
Small molecule antagonists of the vanilloid receptor TRPV1 (also known as VR1) are disclosed. Pyrrolidinyl ureas such as 8 and 15 (SB-705498) emerged as lead compounds following optimisation of the previously described urea SB-452533. Pharmacological studies using electrophysiological and FLIPR-Ca2+-based
Yosuke Akae et al.
Organic letters, 14(9), 2226-2229 (2012-04-24)
An α-cyclodextrin-based size-complementary [3]rotaxane with an alkylene axle was selectively synthesized in one pot via an end-capping reaction with 2-bromophenyl isocyanate in water. Thermal degradation of the [3]rotaxane product yielded not only the original components but also the [2]rotaxane. Thermodynamic