Wybierz wielkość
470,90 zł
1100,00 zł
470,90 zł
Cena katalogowa554,00 złZaoszczędź 15%Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Sodium, 99.95% trace metals basis, ingot
InChI key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Na
SMILES string
[Na]
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
assay
99.95% trace metals basis
form
ingot
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 483745 | 282065 | 244686 |
|---|---|---|---|
| assay 99.95% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form ingot | form cubes | form solid | form solid |
| bp 883 °C (lit.) | bp 883 °C (lit.) | bp 883 °C (lit.) | bp 883 °C (lit.) |
| mp 97.8 °C (lit.) | mp 97.8 °C (lit.) | mp 97.8 °C (lit.) | mp 97.8 °C (lit.) |
Application
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?