Wybierz wielkość
369,00 zł
1090,00 zł
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: nickel
stężenie
60.0-70.0% Ni (EDTA titration)
mp
230 °C (lit.)
gęstość
4.1 g/mL (lit.)
Zastosowanie
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
ciąg SMILES
O[Ni]O
InChI
1S/Ni.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Ta pozycja | 544183 | 561142 | 451193 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reference material | grade - | grade anhydrous | grade anhydrous |
| mp 230 °C (lit.) | mp - | mp 963 °C (lit.) | mp - |
| density 4.1 g/mL (lit.) | density - | density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.55 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 60.0-70.0% Ni (EDTA titration) | concentration - | concentration - | concentration - |
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.