Wybierz wielkość
8560,00 zł
8560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Palladium, foil, thickness 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Pd
SMILES string
[Pd]
assay
99.9% trace metals basis
form
foil
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
thickness
1.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | 287474 | 348643 | 267120 |
|---|---|---|---|
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.98% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| resistivity 9.96 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.96 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.96 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.96 μΩ-cm, 20°C |
| density 12.02 g/cm3 (lit.) | density 12.02 g/cm3 (lit.) | density 12.02 g/cm3 (lit.) | density 12.02 g/cm3 (lit.) |
| bp 2970 °C (lit.) | bp 2970 °C (lit.) | bp 2970 °C (lit.) | bp 2970 °C (lit.) |
| mp 1554 °C (lit.) | mp 1554 °C (lit.) | mp 1554 °C (lit.) | mp 1554 °C (lit.) |
General description
Preparation Note
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.