Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 545,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
545,00 zł
vapor pressure
0.23 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
311 °F
expl. lim.
5.6 %
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI key
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A catalyst in the synthesis of multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings.
- A multifunctional initiating and cross-linking agent in the synthesis of polyacrylamide hydrogels. It improves the mechanical properties of the hydrogels, such as toughness and resilience, without compromising their biocompatibility.
- An organocatalyst in ring-opening polymerization (ROP) of trimethylene carbonate. This catalyst can be easily removed after the reaction compared to metal catalysts.
- A catalyst along with CuBr to synthesize a series of side-chain azobenzene poly(meth)acrylates via the atom transfer radical polymerization(ATRP) technique.
- An initiator to grow polystyrene chains to prepare polyolefin-polystyrene copolymers.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99.0% | assay 99% |
| density 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.775 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.749 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 198 °C (lit.) | bp 120-122 °C (lit.) | bp 85 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.442 (lit.) | refractive index n20/D 1.4179 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) |
| form liquid | form - | form - |
| mp −20 °C (lit.) | mp −55 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?