Merck
450243
Sodium orthovanadate
99.98% trace metals basis, solid
Synonim(y):
Wanadan trisodu
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
10 G
542,00 zł
50 G
1060,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3VO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium orthovanadate, 99.98% trace metals basis
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
850-866 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Klucz InChI
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
590088221899S6508
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.6% trace metals basis
assay
≥90% (titration)
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
solid
form
-
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
850-866 °C (lit.)
mp
-
mp
690 °C (lit.)
mp
850-866 °C (lit.)
Zastosowanie
Sodium orthovanadate (Na3VO4) can be used as a metal precursor in the synthesis of:
  • Vanadium-MCM-48 (V-MCM-48) by anion-exchange method. V-MCM-48 is used as a catalyst in oxidation of styrene to benzaldehyde.[1]
  • Nanorods of vanadium oxide particles by glycothermal method.[2]
  • Yttrium vanadate (YVO4) doped with colloidal europium.[3]
Działania biochem./fizjol.
An inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and ATPases.
Inhibits ATPase, alkaline phosphatase and tyrosine phosphatase. Decavanadate, which is formed at acidic pH, inhibits inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3)-induced Ca2+ release from endocrine cells and blocks IP3 binding to its receptor in brain tissue.
Opakowanie
Exhibits various biological and physiological effects in the human body[4][5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of TM-MCM-48 (TM= Mn, V, Cr) and their catalytic activity in the oxidation of styrene.
Gomez S, et al.
J. Catal., 233(1), 60-67 (2005)
Synthesis and characterizations of YVO4: Eu colloids.
Huignard A, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 2264-2269 (2002)
Yu Hasegawa et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 317(2), 875-881 (2006-02-08)
Vanadium is widely distributed in the environment and exhibits various biological and physiological effects in the human body. We previously documented the neuroprotective effect of sodium orthovanadate (SOV) against in rodents i.v. injected with 2 ml/kg 50 mM SOV just
Glycothermal synthesis of assembled vanadium oxide nanostructures for gas sensing.
Fu H, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 14(6), 871-871 (2012)
Magdalena Malm et al.
Biotechnology journal, 9(9), 1215-1222 (2014-03-29)
Emerging strategies in cancer biotherapy include the generation and application of bispecific antibodies, targeting two tumor-associated antigens for improved tumor selectivity and potency. Here, an alternative format for bispecific molecules was designed and investigated, in which two Affibody molecules were
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of Product 450243, sodium orthovandate, and how do I store the solution?
    1 answer
    1. Solutions prepared as 1 mM in water (or higher if desired) and adjusted to pH 10 can be aliquotted in plastic tubes and stored at -20°C. To ensure the presence of monomers, solutions should be heated to boiling until translucent and pH re-adjusted to 10.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is Product 450243, Sodium orthovanadate, typically used for?
    1 answer
    1. This product can be used as a catalyst in chemical synthesis. It also utilized as an inhibitor of ATPase, alkaline phosphatase and tyrosine phosphatase.
      Helpful?
  6. For Product 450243, Sodium orthovanadate, what does metal basis purity mean?
    1 answer
    1. This product's purity is determined by ICP analysis. Trace metal impurities are analyzed, quantified and reported on the certificate of analysis for each lot/batch of product. The total metallic impurities are subtracted from 100% to result in the purity percentage based on metals.