Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 98%
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
SMILES string
OCc1ccc(Cl)nc1
InChI key
GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
mp
51-54 °C (lit.)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Toshio Mori et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123831-123831 (2020-12-02)
We previously identified a cytochrome P450 (CYP) derived from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium as involved in degradation of acetamiprid, a neonicotinoid (NEO) insecticide. In the present study, we investigated biodegradation of other NEOs by P. chrysosporium, and attempted to