Merck
650218
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
98%
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5580 (lit.)
bp
104-106 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.140 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Klucz InChI
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Hashimoto et al.
Brain research, 590(1-2), 341-344 (1992-09-11)
The neurotoxicity of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rat brain was attenuated significantly by coadministration of several benzylpiperazines (p-nitrobenzylpiperazine, p-chlorobenzylpiperazine and 1-piperonylpiperazine), which were weak inhibitors for [3H]6-nitroquipazine binding to the 5-hydroxytryptamine (5-HT) transporter in rat brain. These results suggest that these