Wybierz wielkość
1620,00 zł
24 250,00 zł
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
trans-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester, technical grade
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\Br
InChI key
ALXOFLXCBIRRRC-NSCUHMNNSA-N
grade
technical grade
form
solid
functional group
bromo
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 151076 | 34139 | SAB1306897 |
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form - | form buffered aqueous solution |
| grade technical grade | grade - | grade analytical standard | grade - |
| functional group bromo | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Zabezpieczone MIDA estry boronianowe oferują stabilność, kompatybilność chromatograficzną i reaktywność w warunkach bezwodnego sprzęgania krzyżowego.
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
Powiązane treści
Active Filters
![9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution 0.5 M in THF](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/180/891/8b64e597-269d-4780-98b6-40889dfd06b9/640/8b64e597-269d-4780-98b6-40889dfd06b9.png)