Merck
D138800
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
Synonim(y):
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
Wybierz wielkość
25 G
662,25 zł
662,25 zł
Cena katalogowa883,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHCH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-800-0
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal, 95%
InChI key
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES string
CCOC(CN(C)C)OCC
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
M28006178535140244
assay
95%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
170 °C (lit.)
bp
140 °C (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)