Wybierz wielkość
210,00 zł
337,00 zł
210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Próba
96%
Formularz
powder
mp
190-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Klucz InChI
BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 565342 | 762296 | 422169 |
|---|---|---|---|
| assay 96% | assay 97% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| mp 190-192 °C (lit.) | mp 169-173 °C (lit.) | mp 71-79 °C | mp 89-91 °C (lit.) |
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/162/883/f4741e65-de67-41d2-aac6-f3f7dbbe43c9/640/f4741e65-de67-41d2-aac6-f3f7dbbe43c9.png)