Merck
E18425
Ethyl cyanoacetate
≥98%
Synonim(y):
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
5 G
270,00 zł
250 G
259,25 zł
1 KG
780,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
Beilstein:
605871
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 67.8 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
10842154305528440
assay
≥98%
assay
99%
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420
mp
−22 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
208-210 °C (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
bp
217 °C (lit.)
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
Opis ogólny
Ethyl cyanoacetate is an ester. Knoevenagel condensation of ethyl cyanoacetate with aldehyde is reported.[1] Microwave enhanced Knoevenegal condensation reaction of ethyl cyanoacetate with an aldehyde, P2O5, piperidine and chlorobenzene is reported.
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.[2][3]
Zastosowanie
Ethyl cyanoacetate may be used in the synthesis of ethyl glyoxylate.[4] It was used to investigate the Knoevenagel condensation reactions in microreactor using zeolite catalysts obtained by grafting amino groups onto NaX and CsNaX zeolites.[5]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with malononitrile or ethyl cyanoacetate in the presence of CTMAB in water.
Wang S, et al.
Synthetic Communications, 31(5), 673-677 (2001)
Microwave Enhanced Knoevenagel Condensation of Ethyl Cyanoacetate with Aldehydes.
Kim S-Y, et al.
Synthetic Communications, 27(4), 533-541 (1997)
Electrogenerated bases VII. Novel syntheses of ethyl glyoxalate and diethyl ketomalonate via electrogenerated superoxide.
Sugawara M and Baizer MM.
Tetrahedron Letters, 24(22), 2223-2226 (1983)
Yuya Oka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(39), 9362-9368 (2017-05-18)
Mesoporous basic Mg-Al mixed metal oxides (MMOs) with a high surface area and large pore size have been prepared through the assembly of monodispersed layered double hydroxide nanoparticles (LDHNPs) with block copolymer templates. The particle sizes of the LDHNPs were
Korany A Ali et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 18(8), 717-727 (2017-04-27)
In this study, synthesis, molecular docking and anticancer screening of new series of substituted heterocycles with trimethoxy phenyl scaffold as Combretastatin analogues were described. Substituted pyridines were synthesized via the reaction of (E)-3-(dimethylamino)-1-(3,4,5- trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one (2) with active methylene reagents. Substituted
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?