Merck
GF59528043
Niobium
powder, 74 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.85%
Synonim(y):
NB006022, Columbium
Wybierz wielkość
1 EA
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141730
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Niobium, powder, 74 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.85%
InChI
1S/Nb
SMILES string
[Nb]
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
assay
99.85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 595-280-43
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
74 (micron)
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
GF54847255GF41005718GF70587119
Niobium powder, 74 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.85%
GF59528043
Niobium
Niobium powder, max. particle size 74 micron, weight 50 g, purity 99.85%
GF54847255
Niobium
Niobium powder, max. particle size 74 micron, weight 200 g, purity 99.85%
GF41005718
Niobium
Niobium lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
GF70587119
Niobium
manufacturer/tradename
Goodfellow 595-280-43
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-472-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 410-057-18
manufacturer/tradename
Goodfellow 705-871-19
form
powder
form
powder
form
powder
form
lumps
assay
99.85%
assay
99.85%
assay
99.85%
assay
99.9%
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)