Wybierz wielkość
680,00 zł
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
2-Methylheptane, 98%
InChI key
JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H18/c1-4-5-6-7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES string
CCCCCC(C)C
vapor pressure
0.77 psi ( 37.7 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
116 °C/761 mmHg (lit.)
density
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | M49801 | M49704 | M66005 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 99% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 116 °C/761 mmHg (lit.) | bp 91 °C (lit.) | bp 90 °C (lit.) | bp 64 °C (lit.) |
| density 0.698 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.687 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.679 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.664 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.395 (lit.) | refractive index n20/D 1.388 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.376 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?