Merck
W530098
Naringenin
natural (US), 98%
Synonim(y):
(±)-Naringenin, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7-Trihydroxyflavanone
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 EACH
229,00 zł
500 G
2380,00 zł
229,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 stycznia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
Numer FEMA:
4797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
Citrus paradisi Macf.
klasa czystości
natural (US)
Próba
98%
mp
247-250 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
OC1=CC=C(C=C1)C(C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C2=O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Klucz InChI
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
N1376PHL8973852186
Naringenin phyproof® Reference Substance
PHL89738
Naringenin
organoleptic
faint
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
natural (US)
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
biological source
Citrus paradisi Macf.
biological source
citrus fruit
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
assay
98%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
-
Opis ogólny
Naringenin is a bioactive flavonoid found in citrus and grapefruit.[1]
Zastosowanie
Naringenin has been used in a study to compare its antigenotoxic and antioxidative activity with that of naringenin-oxime.[1]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antigenotoxic and antioxidant potentials of newly derivatized compound naringenin-oxime relative to naringenin on human mononuclear cells
Kocyigit A, et al
Drug and Chemical Toxicology, 39(1), 66-73 (2016)
Xingyuan Shi et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(5), 2563-2571 (2021-02-02)
Lung cancer is one of the major cause for high-death rate all over the world, due to increased metastasize and difficulties in diagnosis. Naringenin is naturally occurring flavonoid found in various fruits including tomatoes, citrus fruit and figs. Naringenin is
Ruibing Chen et al.
Frontiers in plant science, 9, 789-789 (2018-07-18)
Scutellarin, a flavonoid 7-O-glucuronide, is an essential bioactive compound of Erigeron breviscapus (Vaniot) Hand.-Mazz. used for the treatment of cerebrovascular diseases. However, due to overexploitation and overuse, E. breviscapus is facing the problems of extinction and habitat degradation. In this
Senem Kamiloglu et al.
Journal of the science of food and agriculture, 94(11), 2225-2233 (2014-01-01)
In order to investigate the effect of home processing on the bioaccessibility of health-related constituents of tomatoes, total lycopene, phenolics, flavonoids and antioxidant capacity were determined from seven different tomato products using an in vitro gastrointestinal digestion model. Additionally, the
Nada Oršolić et al.
European journal of nutrition, 53(5), 1217-1227 (2013-11-26)
Reactive oxygen species play a role in a number of degenerative conditions including osteoporosis. Flavonoids as phyto-oestrogens exert physiological effects against oxidative stress diseases. We developed a retinoic acid-induced bone loss model of rats to assess whether flavonoids and alendronate
Questions
  1. Hi I was looking at your website to order the Naringenin (W530098), but the you have option that 54.6$, how much is the quantity of this ample? It is not mentioned. Best regards, Reza
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.