Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
133939
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPróba
99%
bp
310-312 °C (lit.)
mp
101-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
Klucz InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Xanthene (10H-9-oxaanthracene) is a heterocyclic compound generally used as an important building block in organic synthesis. It is a core moiety of many dyes like fluorescein, eosins, and rhodamines.[1]
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yita Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(7) (2018-07-07)
The electro-Fenton (EF) process is a type of electrochemical oxidation process; ·OH radicals are generated on the cathode using electricity and decolorize dye wastewaters. Most studies on EF systems in the past have focused on the operating parameters of this
Electrochemical dehydrogenative cross-coupling of xanthenes with ketones
Yang Y-Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(14), 7585-7588 (2020)
Copper-catalyzed aerobic asymmetric cross-dehydrogenative coupling of C (sp3)-H bonds driven by visible light
Zhou K, et al.
Green Chemistry, 22(14), 4597-4603 (2020)
Adsorption behavior and corrosion inhibitive potential of xanthene on mild steel/sulphuric acid interface
Obi-Egbedi NO and Obot IB
Arabian Journal of Chemistry, 5(1), 121-133 (2012)
Ernesto Maximiliano Arbeloa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(8), 934-942 (2018-01-10)
The photophysical and photochemical properties of the xanthene dyes Eosin Y, Erythrosin B, and Rose Bengal are evaluated in the presence of amino-terminated polyamidoamine (PAMAM) dendrimers of relatively high generation (G3-G5) in alkaline aqueous solution. UV/Vis absorption and fluorescence spectra of the