Merck
610014
Avanti
Filter Support
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Filter Support, 10mm Filter Supports (100/pk)
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 EA
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.24
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
610019610025610020
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Opis ogólny
Filter Support for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Zastosowanie
Filter Support has been used:
  • with the extruder assembly to provide extra support and improve the flow rate of lipid suspension[1]
  • to assemble the mini-extruder filtration (MEF) system to filter the sample to maximize the particle capture[2]
  • in the extrusion steps to prevent membrane tearing[3]
Działania biochem./fizjol.
This product is used with the extruder to provide extra support and improved flow rate. Filter support provides a flat surface to eliminate tearing or rupturing of the polycarbonate membrane. It is also used as a separator between membrane layers in serial stack filtration applications. The polyester filter support is binder free and has a thickness of 100 μm. The filter support disc is chemically inert.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)