Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC8A3

Bide Pharmatech

3,6-Dimethylpiperazine-2,5-dione

Synonim(y):

3,6-dimethyl-2,5-piperazinedione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCC8A3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C6H10N2O2/c1-3-5(9)8-4(2)6(10)7-3/h3-4H,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)

Inchi Key

WWISPHBAYBECQZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów