Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCCAEF

Bide Pharmatech

1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene

Synonim(y):

1-bromo-2-chloro-4-iodobenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCCAEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H3Cl1Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.35
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C6H3BrClI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H

Inchi Key

GAQKEAQMVDKCAF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow to orange red to brown semi-solid or solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów