Merck
BDPH9BCCF2BB
Bide Pharmatech
3-Bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine
Synonim(y):
3-bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCCF2BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-11(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
Inchi Key
RVHAMISQAPJLHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)