Merck
BDPH9BCD16EF
Bide Pharmatech
Fmoc-N-amido-peg25-acid
Synonim(y):
1-(9H-fluoren-9-yl)-3-hydroxy-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79-hexacosaoxa-4-azadooctacont-3-en-82-oic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD16EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Przejdź do
Inchi Code
1S/C68H117NO29/c70-67(71)9-11-73-13-15-75-17-19-77-21-23-79-25-27-81-29-31-83-33-35-85-37-39-87-41-43-89-45-47-91-49-51-93-53-55-95-57-59-97-60-58-96-56-54-94-52-50-92-48-46-90-44-42-88-40-38-86-36-34-84-32-30-82-28-26-80-24-22-78-20-18-76-16-14-74-12-10-69-68(72)98-61-66-64-7-3-1-5-62(64)63-6-2-4-8-65(63)66/h1-8,66H,9-61H2,(H,69,72)(H,70,71)
Inchi Key
LIGAYSIQSNSRMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)