Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2ABB

Bide Pharmatech

Cyclopent-1-en-1-ylbenzene

Synonim(y):

1-cyclopenten-1-ylbenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD2ABB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.22
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C11H12/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-3,6-8H,4-5,9H2

Inchi Key

CXMYOMKBXNPDIW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów