Merck
BDPH9BCD2CA0
Bide Pharmatech
2-Phenyloxazol-5(4H)-one
Synonim(y):
2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD2CA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-8-6-10-9(12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H
Inchi Key
KSJFALQXLDRIJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)