Merck
BDPH9BCD3ECB
Bide Pharmatech
N,N'-Dimorpholine Disulfide
Synonim(y):
4-(4-morpholinyldisulfanyl)morpholine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD3ECB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16O2N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.36
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C8H16N2O2S2/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H2
Inchi Key
HLBZWYXLQJQBKU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Light Yellow Flakes, Crystals or Powder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)