Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD3FCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow to tan powder or crystals
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
