Merck
BDPH9BCD495C
Bide Pharmatech
5-Aminophthalide
Synonim(y):
5-amino-2-benzofuran-1(3H)-one
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD495C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C8H7NO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4,9H2
Inchi Key
ISMUWQMUWFPFBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)