Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4DCF

Bide Pharmatech

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate

Synonim(y):

(4-chlorophenyl)(oxo)acetaldehyde hydrate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD4DCF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C8H5ClO2.H2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-5H;1H2

Inchi Key

JTOCXCVDVKZPEB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów