Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4E3A

Bide Pharmatech

Dimethyl 2,2'-(carbonylbis(oxy))dibenzoate

Synonim(y):

methyl 2-({[2-(methoxycarbonyl)phenoxy]carbonyl}oxy)benzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD4E3A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C17H14O7/c1-21-15(18)11-7-3-5-9-13(11)23-17(20)24-14-10-6-4-8-12(14)16(19)22-2/h3-10H,1-2H3

Inchi Key

QAWMIDIJFWHLAQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów