Merck
BDPH9BCD4E8A
Bide Pharmatech
1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Synonim(y):
4,5-difluoro-1,2-benzenediamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD4E8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.12
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)