Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5EFE

Bide Pharmatech

1-Bromonaphthalene

Synonim(y):

1-bromonaphthalene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD5EFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H7Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H

Inchi Key

DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów