Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5FA4

Bide Pharmatech

(1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,12bR,14bS)-(2S,3R,4S,5S,6R)-6-((((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl 10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylate

Synonim(y):

(2S,3R,4S,5S,6R)-6-((((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,12bR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD5FA4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C48H78O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
959.14
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C48H78O19/c1-20-10-13-48(15-14-46(6)23(29(48)21(20)2)8-9-28-44(4)16-24(51)39(60)45(5,19-50)27(44)11-12-47(28,46)7)43(61)67-42-36(58)33(55)31(53)26(65-42)18-62-40-37(59)34(56)38(25(17-49)64-40)66-41-35(57)32(54)30(52)22(3)63-41/h8,20-22,24-42,49-60H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44+,45+,46-,47-,48+/m1/s1

Inchi Key

WYQVAPGDARQUBT-FGWHUCSPSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów