Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD742E

Bide Pharmatech

3,4-Dichloro-N-methylaniline

Synonim(y):

3,4-dichloro-N-methylaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD742E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.04
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3

Inchi Key

DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light-yellow liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów