Merck
BDPH9BCD8A4F
Bide Pharmatech
(Chloromethyl)ethenyl-Benzene
Synonim(y):
1-(chloromethyl)-2-vinylbenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD8A4F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.62
MDL number:
Przejdź do
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Inchi Code
1S/C9H9Cl/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-6H,1,7H2
Inchi Key
KKLSEIIDJBCSRK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)