Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8ECB

Bide Pharmatech

Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide

Synonim(y):

bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD8ECB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H19O1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.3
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C16H19OP/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)18(17)16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10,18H,1-4H3

Inchi Key

AWAYSUMOANJULO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów