Merck
BDPH9BCDB697
Bide Pharmatech
2-Methyl-3(or5or6)-methylthiopyrazine
Synonim(y):
3,5-dimethyl-2-(methylsulfanyl)pyrazine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDB697 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.24
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-5-4-8-7(10-3)6(2)9-5/h4H,1-3H3
Inchi Key
WVLCKAWPCLTOOS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)