Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB7D2

Bide Pharmatech

2-(4-Methoxyphenyl)acetamide

Synonim(y):

2-(4-methoxyphenyl)acetamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDB7D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)

Inchi Key

OLKQIWCQICCYQS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów