Merck
BDPH9BCDBA2D
Bide Pharmatech
Octahydro-1aH-2,4-methanoindeno[1,2-b:5,6-b']bis(oxirene)
Synonim(y):
octahydro-2H-2,4-methanoindeno[1,2-b:5,6-b']bis(oxirene)
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBA2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Przejdź do
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-4-3-2-6-10(11-6)7(3)5(1)9-8(4)12-9/h3-10H,1-2H2
Inchi Key
BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)