Merck
BDPH9BCDBBFD
Bide Pharmatech
N-Octyl-1-octanamine
Synonim(y):
N,N-dioctylamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBBFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H35N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
Inchi Key
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Melting Point
13-16C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)