Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC2EB

Bide Pharmatech

10H-Phenothiazine 5-oxide

Synonim(y):

10H-phenothiazine 5-oxide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDC2EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H9O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.28
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H

Inchi Key

DSAFSORWJPSMQS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów