Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDC8D7

Bide Pharmatech

2-Hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile

Synonim(y):

hydroxy(3-phenoxyphenyl)acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDC8D7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C14H11NO2/c15-10-14(16)11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14,16H

Inchi Key

GXUQMKBQDGPMKZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów