Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCFC8

Bide Pharmatech

Ethyl 6-bromo-2-chloronicotinate

Synonim(y):

ethyl 6-bromo-2-chloronicotinate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDCFC8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O2N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.51
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C8H7BrClNO2/c1-2-13-8(12)5-3-4-6(9)11-7(5)10/h3-4H,2H2,1H3

Inchi Key

GPDHNUMTVBIIJI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów