Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDCBC

Bide Pharmatech

5,5'-(5'-(4-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)bis(2H-tetrazole)

Synonim(y):

5,5'-(5'-(4-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)bis(2H-tetrazole)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDDCBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C27H18N12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.52
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C27H18N12/c1-7-19(25-28-34-35-29-25)8-2-16(1)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26-30-36-37-31-26)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27-32-38-39-33-27/h1-15H,(H,28,29,34,35)(H,30,31,36,37)(H,32,33,38,39)

Inchi Key

CGCMZTOFKIYWDN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów