Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDDEFD

Bide Pharmatech

2-Oxoacetic acid

Synonim(y):

oxoacetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDDEFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C2H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.04
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)

Inchi Key

HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

50%2

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów