Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDECA2

Bide Pharmatech

Ethyl (5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)carbamate

Synonim(y):

ethyl (5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)carbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDECA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H16O4N4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.39
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C16H16N4O4S/c1-3-24-16(21)19-14-10-17-15-13(18-14)8-9-20(15)25(22,23)12-6-4-11(2)5-7-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,18,19,21)

Inchi Key

NROPCWMCOWTXAZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów