Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDFBB1

Bide Pharmatech

6,6,12,12-Tetrakis(4-hexylphenyl)-6,12-dihydrodithieno[2,3-d:2',3'-d']-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,8-dicarboxaldehyde

Synonim(y):

12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathiaheptacyclo[13.9.0.0³,¹³.0⁴,¹¹.0⁶,¹⁰.0¹⁶,²³.0¹⁸,²²]tetracosa-1,3(13),4(11),6(10),7,14,16(23),18(22),19-nonaene-8,20-dicarbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDFBB1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Przejdź do

Inchi Code

1S/C70H74O2S4/c1-5-9-13-17-21-47-25-33-51(34-26-47)69(52-35-27-48(28-36-52)22-18-14-10-6-2)59-43-58-60(44-57(59)65-63(69)67-61(75-65)41-55(45-71)73-67)70(53-37-29-49(30-38-53)23-19-15-11-7-3,54-39-31-50(32-40-54)24-20-16-12-8-4)64-66(58)76-62-42-56(46-72)74-68(62)64/h25-46H,5-24H2,1-4H3

Inchi Key

JVKBNNXPVJHJIQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów