Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021A55

Bide Pharmatech

(2S,2'S)-N,N'-((1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diyl)bis(pyrrolidine-2-carboxamide)

Synonim(y):

(2S,2'S)-N,N'-((1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diyl)bis(pyrrolidine-2-carboxamide)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021A55 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C24H30O2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.53
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C24H30N4O2/c29-23(19-13-7-15-25-19)27-21(17-9-3-1-4-10-17)22(18-11-5-2-6-12-18)28-24(30)20-14-8-16-26-20/h1-6,9-12,19-22,25-26H,7-8,13-16H2,(H,27,29)(H,28,30)/t19-,20-,21-,22-/m0/s1

Inchi Key

HMBZDJVBWRSMGS-CMOCDZPBSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów