Merck
BDPH9C021BE0
Bide Pharmatech
4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride
Synonim(y):
(2S)-3-(4-acetylphenyl)-2-aminopropanoic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021BE0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.69
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15;/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-;/m0./s1
Inchi Key
TZRAOLAVYBTWGD-PPHPATTJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Gray to Brown Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)