Merck
BDPH9C021D5B
Bide Pharmatech
(S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanamine
Synonim(y):
(S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethan-1-amine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021D5B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19O4N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.35
MDL number:
Przejdź do
Inchi Code
1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Inchi Key
BXUJVINGXQGNFD-SNVBAGLBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)